Mercure (II) chlorure ≥99.5% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
215465-500GEA 498 EUR InStock
215465-500G
Mercure (II) chlorure ≥99.5% ACS, Fluka™
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
MW: 271,5 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 276 °C
Densité: 5,44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
In ether insoluble matter complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité