Magnesium hydrogénophosphate trihydraté ≥98%, Puriss. special, Conforme aux spécifications analytiques DAB, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Magnesium phosphate dibasique trihydratéHydrogénoorthophosphate de magnésium trihydratéMagnesium hydrogénoorthophosphate trihydraté
04260-30KGEA 755 EUR InStock
HONE04260.9030 04260-30KG
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté ≥98%, Puriss. special, Conforme aux spécifications analytiques DAB, Fluka™
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté
Formule: HMgO₄P·3H₂O
MW: 174,33 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2,1 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150390
Numéro CAS: 7782-75-4
EINECS: 233-142-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98 - 103 %
Barium (Ba) complying
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.03 %
Mg-, Mg-dihydrogen phosphate complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité