Ammonium métavanadate ≥99.5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC31153-25KGEA 11090 EUR InStock
HONE31153.9050 HONC31153-25KG
Ammonium métavanadate ≥99.5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammonium métavanadate
Formule: NH₄VO₃
MW: 116,98 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2,3 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
ONU: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Nickel (Ni) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité