Hexane (mélange d'isomères) ≥98.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
293253-1LEA 126 EUR InStock
293253-1L
Hexane (mélange d'isomères) ≥98.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Hexane (mélange d'isomères)
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 48-65 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -154 °C
Densité: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/16640568.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 437 °F
Identity (IR) complying
Assay of hexane (all isomers, GC) Min. 98.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.377 - 1.382
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Thiophene complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 220 nm Max. 0.10
Absorbance at 210 nm Max. 0.30
Absorbance at 195 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3 (vs air)
Explosion Limit 7.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité