n-Hexane ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
139386-100ML 139386-2.5L 139386-500ML 139386-6X500ML
139386-100MLEA 29.4 EUR InStock
139386-100ML 139386-2.5L 139386-500ML 139386-6X500ML
n-Hexane ≥99%, Qualité Réactif
n-Hexane
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 66 - 69 °C(1.013 hPa)
Point de fusion: -95 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.373 - 1.377
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density ~3 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Explosion Limit 7.7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité