Acide chlorhydrique fumant 36,5 - 38%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
07102-1LEA 37.2 EUR InStock
07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
Acide chlorhydrique fumant 36,5 - 38%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 42 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -35 °C
Densité: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) complying
Sulfite (SO₃) complying
Free Bromine or Chlorine complying
Bromide or Iodide complying
Appearance of the substance complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Vapor Density 1.3 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité