L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Charbon actif, tested according to Ph.Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
05117-10KG 05117-1KG
05117-10KGEA 0 EUR InStock
05117-10KG 05117-1KG
Charbon actif, tested according to Ph.Eur., Fluka™
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 842 °F
Identity B complying
Alkali soluble colored substances complying
Sulfated ash Max. 5 %
Loss on drying (120°C) Max. 15 %
Acidity or alkalinity complying
Soluble in acid Max. 3 %
Soluble in ethanol Max. 0.5 %
Copper (Cu) Max. 25.0 ppm
Lead (Pb) Max. 10.0 ppm
Zinc (Zn) Max. 25.0 ppm
Sulfide (S) complying
Absorption capacity complying
Fluorescent substances complying
Total bacterial value Max. 1000 KBE/g
Fungi and yeasts Max. 100 KBE/g
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité