Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), Hydranal™ agent dessiccant, pour l'air et les gaz pour le titrage Karl Fischer, Ø ~2 mm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Tamis moléculaire A3
34241-250GEA 62.5 EUR InStock
34241-250G
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), Hydranal™ agent dessiccant, pour l'air et les gaz pour le titrage Karl Fischer, Ø ~2 mm, Fluka™
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Densité: 2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability (for KF-titration) test passed
Pore Size 0.3 nm pore diameter (3 +�)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité