Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 8 - 12 mesh, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
208604-1KG 208604-5KG
208604-1KGEA 213 EUR InStock
208604-1KG 208604-5KG
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 8 - 12 mesh, Fluka™
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2.0 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particle Size 8-12 mesh
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité