Talc, en poudre, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Magnésium silicate à 1 molécule d'eau
18654-25KGEA 244 EUR InStock
18654-25KG HONE18654.9025
Talc, en poudre, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., Fluka™
Talc
Formule: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
MW: 379,27 g/mol
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792903
Numéro CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition (1000°C) Max. 7.0 %
Water soluble matter Max. 0.2 %
Acidity or alkalinity complying
Aluminium (Al) Max. 2.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.9 %
Iron (Fe) Max. 0.25 %
Magnesium (Mg) 17.0 - 19.5 %
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Microbiological impurity complying
Identity complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité