Celite® 545, filtre ≥99% ≤125.30 μm (71% (acc. Cilas)), traité au carbonate de sodium, flux calciné, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
22140-5KGEA 330 EUR InStock
22140-5KG
Celite® 545, filtre ≥99% ≤125.30 μm (71% (acc. Cilas)), traité au carbonate de sodium, flux calciné, Fluka™
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Composition Al₂O₃, 1.0%
pH (10 % susp., 25°C) Min. 8.5
Loss on ignition (900°C) Max. 0.3 %
Composition SiO₂, 89.0%
Composition CaO, 6.73%
Composition Na₂O + K₂O, 1.88%
Composition Fe₂O₃, 0.46%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité