Ether de pétrole, 40…60 °C ≥90%, Puriss. p.a. ACS, ISO, naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
32299-1L 32299-2.5L 32299-4X2.5L 32299-4X5L 32299-5L 32299-6X1L 32299-195L 32299-45L
32299-1LEA 72.2 EUR InStock
32299-1L 32299-2.5L 32299-4X2.5L 32299-4X5L 32299-5L 32299-6X1L 32299-195L HONC32299-45L
Ether de pétrole, 40…60 °C ≥90%, Puriss. p.a. ACS, ISO, naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, Riedel-de Haën™
Ether de pétrole
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
RTECS Number: OI6180000
UNSPSC Code: 12191502
Point d'ébullition: 40…60 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 309-852-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling range 40-60 °C Min. 90 %
Boiling range 40 - 60 °C
Density (D 20/4) 0.640 - 0.655
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Boron (B) Max. 0.02 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Benzene (GC) Max. 0.01 %
Iodine value Max. 0.3
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
APHA Max. 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité