Ether de pétrole, 50…70 °C, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ébullition élevée, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
32247-1L 32247-2.5L
32247-1LEA 73 EUR InStock
32247-1L 32247-2.5L
Ether de pétrole, 50…70 °C, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ébullition élevée, Riedel-de Haën™
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 50-70 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: < –80 °C
Densité: 0.664 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7.4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 232-453-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling range 50 - 70 °C
Density (D 20/20) 0.661 - 0.664
Refractive index (n 20/D) 1.372 - 1.376
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Benzene (GC) Max. 0.01 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Iodine value Max. 0.3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité