L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammoniak-oplossing 30 - 33% (NH₃ basis) in water, Puriss., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Gevaar
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
05002-1LEA 40.3 EUR InStock
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
Ammoniak-oplossing 30 - 33% (NH₃ basis) in water, Puriss., Fluka™
Ammoniak-oplossing
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 30 - 33 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0003 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité