Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, A15, sans additif, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
02860-1L 02860-2.5L 02860-25L 02860-4X2.5L 02860-6X1L
02860-1LEA 62.6 EUR InStock
02860-1L 02860-2.5L 02860-25L 02860-4X2.5L 02860-6X1L
Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, A15, sans additif, Riedel-de Haën™
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78-79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -115 °C
Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.361 - 1.363
Density (D 20/4) 0.789 - 0.791
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Acetone (GC) Max. 10 ppm
Acetone and 2-propanol according to ACS complying
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 10 ppm
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.3600 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité