Mineral spirits standards (unweathered)
Fournisseur: Restek
31225 31260
REST31225EA 69.6 EUR InStock
REST31225 REST31260
Mineral spirits standards (unweathered)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This standard is manufactured using the Type 1 mineral spirit.
There are four general types of mineral spirits, classified according to boiling point range (BPR):
Type I (Stoddard solvent) BPR 149 to 182 °C
Type II (high fl ash point) BPR 177 to 196 °C
Type III (odorless) BPR 149 to 196 °C
Type IV (low dry point) BPR 149 to 174 °C.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité