Capillary columns, OPTIMA® 17 MS
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726162.30 726162.60 726165.30 726165.60
MANA726162.30EA 680 EUR InStock
MANA726162.30 MANA726162.60 MANA726165.30 MANA726165.60
Capillary columns, OPTIMA® 17 MS
Colonnes pour chromatographie
Medium polar silarylene GC phase with low bleeding.
  • Ideal for ion trap MS detectors
  • Recommended for environmental analyses, ultra-trace analyses, EPA methods, pesticides, PCBs, food and drug analyses, also as reference column in combination with 1 MS or 5 MS columns
  • Maximum temperature for isothermal operation 340 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 360 °C
The selectivity is analogue to 50% phenyl - 50% methylpolysiloxane phases.
USP code G3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité