Pipette bulbs, Howorka-Ball®
Fournisseur: BEHR
QL9273826 QL9273827
BEHRQL9273826EA 70.6 EUR InStock
BEHRQL9273826 BEHRQL9273827
Pipette bulbs, Howorka-Ball®
Pipettes Poires pour pipettes
These safety pipette bulbs are suitable for all standard tube diameters, including pipettes, burettes and filter tubes.
  • No rigid connection with tube
  • No valves or side vent on tubes
  • No unstable air pockets
  • Long operational life due to durable components
  • Easily cleaned and steam sterilised if contaminated with liquids
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité