Orangé de xylénol, sel tétrasodique, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
86150.010EA 54.5 EUR InStock
86150.010 86150.050
Orangé de xylénol, sel tétrasodique, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux
Orangé de xylénol, sel tétrasodique
Formule: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760,59 g/mol
Point de fusion: ∼210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044293
Numéro CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution Passes test
Absorption maximum l (pH 14,0) 582 - 585 nm
Absortivity (A1%, 1cm, lmax, pH 14,0, on dried sample) 600 - 650
Loss on drying (110 ºC) Max. 7%
Suitability as indicator for metal titration Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité