Enregistreur de température sans fil, AiroSensor X ER 20-20-43, pour ultra basse température (−200 à +200 °C)
Fournisseur: SenseAnywhere
0096647494807 0096647494845
SENA0096647494807EA 195 EUR InStock
SENA0096647494807 620-2701
Enregistreur de température sans fil, AiroSensor X ER 20-20-43, pour ultra basse température (−200 à +200 °C)
Enregistreurs de données
Le modèle SenseAnywhere AiroSensor X ER 20-20-43 est comme le modèle AiroSensor T ER le plus populaire 20-20-31 avec en plus un connecteur de classe IP67 avec le bus numérique SenseAnywhere (SAB). Le bus SAB est une interface enfichable à chaud qui fournit l'alimentation et la communication de données aux capteurs externes SAB de SenseAnywhere. En raison de la nature de cette interface, les capteurs externes peuvent être testés et étalonnés en tant qu'appareil individuel, ce qui offre un grand avantage par rapport aux interfaces analogiques où le capteur et l'appareil de mesure doivent toujours être étalonnés par paire. Applicable dans diverses industries: Pharmacies, transport de médicaments, Hopitality and Jealthcare, Cold Chain, Laboratoires ...
  • Sonde PT100 précise
  • L'accéléromètre est utilisé pour détecter un mouvement ou un choc
  • Les heures d'arrivée et de départ sont automatiquement enregistrées
  • En temps réel: les données 24h / 24 et 7j / 7 donnent une piste d'audit complète
  • Alarmes: notification par e-mail ou SMS lorsque les limites sont dépassées
  • Stockage sécurisé des données: accédez à vos données partout et à tout moment via le cloud
  • Protocole sans fil SenseAnywhere avec découverte automatique des services et itinérance transparente
  • 1000000 mesures
  • Mouvement: accéléromètre 3 axes, sensibilité 0-16 g, programmable
Fréquence sans fil: bande ISM, 868 MHz (région 1)
Distance entre l'enregistreur et le point d'accès: jusqu'à 600 m / 2000 pieds à l'extérieur
Capacité d'enregistrement: 18500 événements avec date / horodatage
Stabilité de la température à long terme: ≦ 0,01 ° C / an
SenseAnywhere introduit la surveillance intelligente des températures ultra basses avec l'AiroSensor X ER 20-20-43 et la sonde Pt100 qui a été spécialement conçue pour être utilisée dans:
- environnements à très basse température pour la surveillance des applications cryogéniques jusqu'à −200 ° C
- environnements à haute température jusqu'à + 200 ° C
En conséquence, ce système (AiroSensor X ER 20-20-43 et la sonde PT100) assure des mesures précises sur une large plage de température (−200 à +200 ° C).
Certifications: EN12830 classe 1, stockage et transport, type d'environnement climatique: D CE, EN300328, EN55022
Attention: Ne déconnectez pas le connecteur à des températures inférieures à -25 ° C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité