Wound closure system, Autoclip®
Fournisseur: HARVARD APPARATUS LTD
34-0557 34-0554
HARV34-0557EA 0 EUR InStock
HARV34-0557 HARV34-0554
Wound closure system, Autoclip®
Matériel de premiers secours Wound Clips
This Autoclip® wound closure system provides a rapid, easy to use method to securely close wounds. When the wound is healed, simply remove the clip using the handy removal forcep.
  • Provides maximum holding force with minimal trauma
Automatic, spring-fed applicators permit rapid, unassisted application.
Information de livraison: Starter set includes 100 wound clips, applicator, and removal forcep.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité