Stirrers with lateral blade and GL thread
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06307061 06307063
LENZ06307061EA 178 EUR InStock
LENZ06307061 LENZ06307063
Stirrers with lateral blade and GL thread
Agitateurs Outils d'agitation
Stirrers made of precision calibrated glass tube, length of the ground and polished bearing surface and 160 mm, blade and security screw.
PTFE, shaft made of DURAN® tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité