Revised GPC calibration mix, semi volatile compounds
Fournisseur: Restek
32041 32042
REST32041EA 47.5 EUR InStock
REST32041 REST32042
Revised GPC calibration mix, semi volatile compounds
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Revised GPC calibration mix is a qualitative mixture and it is useful for determining GPC dump/collect times. The compounds are dissolved in methylene chloride at various concentrations.
It is made up of five components: 5 mg/ml of Bis(2-ethylhexyl)phthalate, 250 mg/ml of corn oil, 1,0 mg/ml of methoxychlor, 0,2 mg/ml of perylene, 0,8 mg/ml of sulphur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité