Gas diffuser stone
Fournisseur: Saint-Gobain
SOBQ3590001AEA 185 EUR InStock
SOBQ3590001A
Gas diffuser stone
Kits de tests environnementaux
Spherical (25 mm) fine porous aerator stone made of Alundum® fused crystalline aluminium oxide.
Information de livraison: Supplied with a cadmium-plated brass nipple fitting serrated for 5 mm rubber tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité