Gloves, natural rubber, Sicco
Fournisseur: Bohlender
V1972-07 V1972-08 V1972-09
BOHLV1972-07EA 544 EUR InStock
BOHLV1972-07 BOHLV1972-08 BOHLV1972-09
Gloves, natural rubber, Sicco
Gants
These natural rubber gloves are wearable on both sides.
  • Perforation and abration proof
  • High flexibility
  • Low voltage value
  • Low electrostatic charging
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité