ESD occupational shoes, clogs, Original plus, 37530
Fournisseur: ABEBA GMBH
37530/38 37530/36 37530/42 37530/37 37530/39 37530/40 37530/41
ABEB37530/38EA 58.6 EUR InStock
ABEB37530/38 ABEB37530/36 ABEB37530/42 ABEB37530/37 ABEB37530/39 ABEB37530/40 ABEB37530/41
ESD occupational shoes, clogs, Original plus, 37530
Chaussures et bottes
ESD clog made from preforated leather with a foldable, adjustable heel strap and a PU sole with cross/circle profile (resistant to fuels and animal fats).
  • Leather heel patch
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Slip resistant PU sole
  • Wedge heel 45 mm
  • Washable at 30 °C
Colour: Black
Certifications: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité