Magnetic surface temperature probes
Fournisseur: EBRO
1341-0640 1341-0641 1343-0640 1343-0641 1343-0644 1341-0644
EBRO1341-0640EA 475 EUR InStock
EBRO1341-0640 EBRO1341-0641 EBRO1343-0640 EBRO1343-0641 EBRO1343-0644 EBRO1341-0644
Magnetic surface temperature probes
Sondes de température
These probes are used for surface temperature measurement on an extended period of ferrous containing compounds, e.g. heating plates, heating tubes, pumps, flushing tools, motors and turbines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité