Applicator swabs, Coventry™ microtips
Fournisseur: Texwipe
Coventry™
TEXWCM502EA 1110 EUR InStock
TEXWCM502
Applicator swabs, Coventry™ microtips
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as a stylus or pick for areas with tight tolerances.
  • Low in extractables and low particulate levels
  • Compatible with most solvents, adhesives, coatings, and inks
  • Assembled without adhesives or glues
Used for dispensing and dispersing solvents, adhesives and primers.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité