FAME #7 mix
Fournisseur: Restek
REST35016EA 0 EUR InStock
REST35016
FAME #7 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a–13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for oils of short chain lengths (C6 - C10)
This mix contains five components such as C6:00 methyl caproate (20%), C7:00 methyl heptanoate (20%), C8:00 methyl caprylate (20%), C9:00 methyl nonanoate (20%), C10:00 methyl caprate (20%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité