Flame-retardant trousers, Flamestat 2148 ATHS
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
12503854058 125038540D116 12503854060 12503854048 12503854054 12503854044 125038540D84 125038540D96 125038540D104 125038540D112 12503854052 12503854062 12503854050 12503854046 12503854056 125038540D88 125038540D92 125038540D100 125038540D108
KWIN12503854058EA 185 EUR InStock
KWIN12503854058 KWIN125038540D116 KWIN12503854060 KWIN12503854048 KWIN12503854054 KWIN12503854044 KWIN125038540D84 KWIN125038540D96 KWIN125038540D104 KWIN125038540D112 KWIN12503854052 KWIN12503854062 KWIN12503854050 KWIN12503854046 KWIN12503854056 KWIN125038540D88 KWIN125038540D92 KWIN125038540D100 KWIN125038540D108
Flame-retardant trousers, Flamestat 2148 ATHS
Tenue de travail
Dirt, oil and water repellent trousers with inherent flame protection adapted for ATEX environments with no metal details. Manufactured from 45% modacrylic, 35% cotton, 18% polyamide and 2% anti-static fibre. Approved for industrial laundry.
  • Two front pockets; D-ring at waistband
  • Two back pockets with flap and velcro fastening
  • Leg pocket with flap and snap fastening
  • Leg pocket with flap and concealed snap fastening, phone pocket with flap and velcro fastening, D-ring
  • Adjustable leg length with 5 cm hem allowance
Weight: 300 g/m²
Certifications: EN 61482-1-2 (class 1), EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 %, EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E2 F1), EN ISO 11611 A1 (class 1), EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6]
OEKO-TEX® certified
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité