HPLC columns, ZORBAX® Eclipse Amino Acid Analysis
Fournisseur: Agilent
ZORBAX®
HEWL966400-902EA 705 EUR InStock
HEWL966400-902 HEWL963400-902 HEWL993400-902
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse Amino Acid Analysis
Colonnes pour chromatographie
ZORBAX Eclipse AAA high efficiency column rapidly separates amino acids following an updated and improved protocol.
  • High resolution and rapid analysis of 24 amino acids
  • Uses well-known OPA and FMOC precolumn derivatisation chemistry
Total analysis from injection-to-injection can be achieved in as little as 8 min (7 min analysis time) on a 50 mm column, 14 min (9 min analysis time) on 75 mm length columns and 24 min (18 min analysis time) on the 150 mm column length.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité