L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vortex mixers, Hula Dancers
Fournisseur: IKA
25003634 25004320
444-1125EA 432 EUR InStock
444-1125 444-1126
Vortex mixers, Hula Dancers
Agitateurs Agitateurs Vortex
The Hula Dancers are powerful vortex mixers.
  • Robust housing
  • High stability
  • Touch function
Hula Dancer basic has a shaking diameter of 4,5 mm and allows a maximum load of 100 g. Speed is fixed at 2800 rpm.
Hula Dancer digital has a shaking diameter of 4,5 mm and allows a maximum load of 100 g. The speed range is from 1200 to 2800 rpm.
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité