GC column connectors, Defined PressFit
Fournisseur: Restek
22161 22164
REST22161EA 99.6 EUR InStock
REST22161 REST22164
GC column connectors, Defined PressFit
Raccords et connecteurs
These PressFit connectors feature ID-specific ends for better sealability and a defined fit.
  • Deactivated borosilicate glass
  • Connect a guard column to an analytical column
  • Repair a broken column
  • Connect a column outlet to a transfer line
These connectors are colour coded for easy identification.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité