Hydraulic oil standard
Fournisseur: Restek
REST31839EA 0 EUR InStock
REST31839
Hydraulic oil standard
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This is for total petroleum hydrocarbon pattern recognition of hydraulic oil.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité