L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Volumetric overflow flasks, without stopper
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0372-10-432 0372-10-365 0372-10-250 0372-10-0435 0372-10-164 0372-10-094 0372-10-100
NEUB0372-10-432EA 57.9 EUR InStock
NEUB0372-10-432 NEUB0372-10-365 NEUB0372-10-250 NEUB0372-10-0435 NEUB0372-10-164 NEUB0372-10-094 NEUB0372-10-100
Volumetric overflow flasks, without stopper
Ballons Fioles jaugées
These volumetric overflow flasks are made of borosilicate glass 3.3.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Cut and ground exactly at the volume-mark
  • Without stopper
Specially designed for water analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité