L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Genomic DNA isolation from tissues, NucleoSpin® 8/96 tissues/Tissue Core kits
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
740740.5 740741.2 740741.24 740741.4 740454.4 740453.4 740740
MANA740740.5EA 1535 EUR InStock
MANA740740.5 MANA740741.2 MANA740741.24 MANA740741.4 MANA740454.4 MANA740453.4 MANA740740
Genomic DNA isolation from tissues, NucleoSpin® 8/96 tissues/Tissue Core kits
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
NucleoSpin® 8/96 Tissue and NucleoSpin® 8/96 Tissue Core kits for isolation of genomic DNA from human or animal tissue, cultured cells, or bacteria. Available with a choice of flexible 8-well strip format for varying throughput or 96-well format for high throughput.
  • Processing possible under vacuum or by centrifugation
  • Suitable for manual and automated processing
  • Innovative MN wash plate minimizes risk of cross-contamination
  • DNA ready to use for, for example, PCR, Southern blotting, any kind of enzymatic reaction
Reduced kit composition together with a large variety of separately available accessories allow optimal adjustment of the kits to individual needs.
Specifications
Binding capacity: 40 µg
Elution volume: 100 - 200 µl
Sample size: <20 mg human/animal tissue, <106 human/animal cells, bacteria
Sample type: Bacterial cells;Human and animal fatty tissues
Time : 20 min/6 strips , 60 min/plate
Informations de commande: NucleoSpin® 8 Tissue includes NucleoSpin® Tissue Binding Strips, MN wash plate, MN square-well blocks, rack of tube strips, self-adhering foil, buffers, Proteinase K. NucleoSpin® 8 Tissue Core Kits include NucleoSpin® Tissue Binding Strips, buffers, Proteinase K.
NucleoSpin® 96 Tissue includes NucleoSpin® Tissue Binding Plates, MN wash plates, MN square-well blocks, round-well blocks, racks with tube strips, cap strips, self-adhering foil, buffers, Proteinase K. NucleoSpin® 8 Tissue Core Kits include NucleoSpin® Tissue Binding Plates, buffers, Proteinase K.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..