Nitrile gloves, SemperCare®
Fournisseur: SEMPERIT TECHN. PROD.
826781633 826781635 826781637 826781639
SEMP826781633EA 25.7 EUR InStock
SEMP826781633 SEMP826781635 SEMP826781637 SEMP826781639
Nitrile gloves, SemperCare®
Gants
The ambidextrous disposable SemperCare® Nitrile combines superb barrier protection, comfort, fit, and feel while providing the tensile strength necessary for demanding environments.
  • Easy donning, improved fit and comfort
  • Strong and more durable
  • Powder- and latex-free
  • Beaded cuff
  • Textured fingers and palm for safe grip, even in wet environments
  • Smart Dispense Technology, Single Glove Delivery® for fewer wrinkles
Appropriate for handling cytotoxic chemicals. Safe for use with sensitive electronics.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité