Electronic standard thermometer, Maxi Pen
Fournisseur: Amarell
AMARE905190EA 36.8 EUR InStock
AMARE905190
Electronic standard thermometer, Maxi Pen
Thermomètres Thermomètres numériques
Resistant and intensive thermometer for the fast temperature indication.
  • 'HOLD' on set-up
  • Response time: T₉₀= 4 seconds
  • Universal usable
Probes are fast response stainless steel semiconductors (L×Ø: 125×3,5 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité