Temperature probes for digital thermometer, DE 305
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E908658 E908654 E908656
AMARE908658EA 143 EUR InStock
AMARE908658 AMARE908654 AMARE908656
Temperature probes for digital thermometer, DE 305
Sondes de température
These are fast responsing, interchangeable semi conductor probes of NiCr-Ni.
Information de livraison: Delivered with 1 m PVC cable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité