Latexometers
Fournisseur: AMARELL, ARNO
H860580 H860582
AMARH860580EA 0 EUR InStock
AMARH860580 AMARH860582
Latexometers
Hydromètres
These instruments are calibrated in grams of dry rubber per litre of latex.
  • Without thermometer
  • Paper scale with well visible print
  • Shot weighted body
Accuracy: ±1%
Reference temperature: 28,9 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité