Racks for cryogenic vials
Fournisseur: Heathrow Scientific
HEATHS23229BEA 51.1 EUR InStock
HEATHS23229B
Racks for cryogenic vials
Portoirs Portoirs pour cryotubes
Racks to store and transport cryogenic vials.
  • Embossed index numbers and squared, upper left corner aid orientation
  • Ribbed grips make handling with gloves easier
  • Made from PC, can withstand both cryogenic freezing and autoclaving
Well tabs allow one-handed opening and closing of vials that have a slot feature.
Well Ø: 12.9 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité