Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution Reag. Ph. Eur. indicateur redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sulfate de tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)fer
34531-100MLEA 63.2 EUR InStock
34531-100ML 34531-500ML
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution Reag. Ph. Eur. indicateur redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité