Automated nucleic acid extraction system, QIAcube
Fournisseur: Qiagen
QIAG9001885EA 0 EUR InStock
QIAG9001885 QIAG990395
Automated nucleic acid extraction system, QIAcube
Systèmes de purification des acides nucléiques
QIAcube system is a robotic workstation for automated purification of DNA, RNA, or proteins using QIAGEN spin column kits.
Information de livraison: System includes installation and training, one year warranty on parts and labour. Starter pack includes: Reagent bottle racks (3); rack labeling strips (8); 200 µl filter tips (1024); 1000 µl filter tips (2048); 30 ml reagent bottles (18); rotor adapters (240); rotor adapter holder; 1,5 ml elution tubes (240).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité