Echinocandin B
Fournisseur: Cayman Chemical
25520-5 25520-1
CAYM25520-5EA 2560 EUR InStock
CAYM25520-5 CAYM25520-1
Echinocandin B
Protéines et Peptides
Echinocandin B inhibits 1,3-β glucan synthase; inhibits incorporation of radiolabeled glucose into alkali-insoluble glucan by S. cerevisiae spheroplasts; inhibits growth of C. albicans in vitro (MIC = 3.9 µg/ml after 2 days)
  • An echinocandin antifungal
  • Stability: ≥2 years
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité