Shoe covers, non slip, PP
Fournisseur: Hubei Orient International
114-9102EA 108 EUR InStock
114-9102 114-9100 114-9099 114-9103
Shoe covers, non slip, PP
Vêtements à usage unique
Single-use over shoes made from PP feature a latex coated anti-slip sole.
  • Soft and comfortable
  • Skid-free soles for extra traction and improved safety
Suitable for food processing, manufacturing, construction, hygienic application and daily use.
Weight: 40 g/m²
Conditionnement: 10 pieces/roll, 10 rolls/polybag, 10 polybags/carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité