Safety spectacles, B808 II
Fournisseur: Bollé Safety
B808BLPSI B808BL B808RLCR39-M B808RSCR39-M B808BLCR39-M
BOLEB808BLPSIEA 18.6 EUR InStock
BOLEB808BLPSI BOLEB808BL BOLEB808RLCR39-M BOLEB808RSCR39-M BOLEB808BLCR39-M
Safety spectacles, B808 II
Lunettes
These prescription safety glasses are made of a PC frame and a PC or a CR39 lens.
  • With ventilated side shields
  • Comfortable, non-slip tipgrip temples
  • Non slip bridge
  • 99,9% UVA/UVB protection
Technology approved for permanent wear and certified with perfect optical quality with anti-fog and anti-scratch coatings.
Weight: 27 g (small), 29 g (large)
Certifications: EN 166
Information de livraison: Supplied with hard case, microfibre cloth and cord.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité