TLC spray box
Fournisseur: Merck
Supelco®
S1509-5EAEA 114 EUR InStock
S1509-5EA
TLC spray box
Pulvérisateurs
This TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates. Can be used in thin layer chromatography and HPTLC.
The reagent/chemical spraying on the TLC plates are generally carried out inside a fume hood or commercially available TLC spray cabinet with blower and exhaust hose. The TLC plate can be placed supported upright or on a paper inside the spray box. Spraying the box ensures complete removal of reagent mist.
Compatible with most Sigma sprays.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité