(-)-Epigallocatechin gallate ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl Gallate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, EGCG
70935-100 70935-50 70935-500 70935-250
CAYM70935-100EA 118 EUR InStock
CAYM70935-100 CAYM70935-50 CAYM70935-500 CAYM70935-250
(-)-Epigallocatechin gallate ≥98%, solide cristallin
(-)-Epigallocatechin gallate
(–)-Epigallocatechin gallate (EGCG) is a phenol, found in a variety of plants including green and black tea plants and has diverse biological activities.
Formule: C₂₂H₁₈O₁₁
MW: 458,38 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075940
Numéro CAS: 989-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
λmax 276 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité