Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (par GC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Packaged under nitrogen.
H63857.09 H63857.18
H63857.09EA 45.1 EUR InStock
H63857.09 H63857.18
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (par GC)
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Formule: C₈H₂₂O₂Si₂
Point d'ébullition: 165…171 °C
Densité: 0.842 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009640
Numéro CAS: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) >97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité