Astaxanthine ≥97%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM70685-25EA 298 EUR InStock
CAYM70685-25 CAYM70685-5
Astaxanthine ≥97%, solide cristallin
Astaxanthine
Astaxanthini is a carotenoid pigment found primarily in marine animals including shrimp and salmon. It is a potent lipid-soluble antioxidant.
Formule: C₄₀H₅₂O₄
MW: 596,852 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00672621
Numéro CAS: 472-61-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97%
λmax 473 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité